Documenti fondamentali
PHL84260
Soyasaponin Ba
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Soyasaponin M2, Soyasaponin V
Scegli un formato
10 MG
576,00 €
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
576,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H78O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
959.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]7([C@@H](CC(C[C@H]7O)(C)C)C6=CC5)C)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
InChI
WFRQIKSNAYYUJZ-BKQVBUAGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)