Documenti fondamentali
PHL84249
Paeonolide
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
443,00 €
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
443,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]3OC[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)OC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28O12/c1-8(21)10-4-3-9(28-2)5-12(10)31-20-18(27)16(25)15(24)13(32-20)7-30-19-17(26)14(23)11(22)6-29-19/h3-5,11,13-20,22-27H,6-7H2,1-2H3/t11-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
IDZZECHGWAZTIB-NYBIBFQCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)