Documenti fondamentali
PHL84240
Mirificin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-apiosylglucoside), Puerarin apioside
Scegli un formato
10 MG
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C26H28O13/c27-9-26(35)10-38-25(24(26)34)37-8-16-19(31)20(32)21(33)23(39-16)17-15(29)6-5-13-18(30)14(7-36-22(13)17)11-1-3-12(28)4-2-11/h1-7,16,19-21,23-25,27-29,31-35H,8-10H2/t16-,19-,20+,21-,23+,24+,25-,26-/m1/s1
ZBXWGKPUSLRPHX-QOIVFALESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)