Documenti fondamentali
PHL84239
7-O-Methylmangiferin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3,6-Trihydroxy-7-methoxyxanthone 2-C-glucoside
Scegli un formato
10 MG
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c4c([c]3=O)cc(c(c4)O)OC)cc2O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C20H20O11/c1-29-10-2-6-9(3-7(10)22)30-11-4-8(23)13(17(26)14(11)15(6)24)20-19(28)18(27)16(25)12(5-21)31-20/h2-4,12,16,18-23,25-28H,5H2,1H3/t12-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
INBSFHNHCNZEOY-PQSJUMPYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)