Documenti fondamentali
PHL84233
Liquiritin apioside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Liquiritigenin 4′-apiosylglucoside
Scegli un formato
10 MG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
490,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3ccc(cc3)[C@H]4Oc5c(ccc(c5)O)C(=O)C4
InChI
1S/C26H30O13/c27-9-19-20(31)21(32)22(39-25-23(33)26(34,10-28)11-35-25)24(38-19)36-14-4-1-12(2-5-14)17-8-16(30)15-6-3-13(29)7-18(15)37-17/h1-7,17,19-25,27-29,31-34H,8-11H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+/m0/s1
FTVKHUHJWDMWIR-DWMQJYMWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)