Documenti fondamentali
PHL84223
Hosenkoside K
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H92O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
1141.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@
InChI
JWINIHBXRZXFKL-SGBJXWCQSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)