Documenti fondamentali
PHL84073
Sceleratine
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
501,00 €
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
501,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.41
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21C3[C@H](OC(=O)C(C([C@H](C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H27NO7/c1-10-11(2)18(24,9-20)16(22)26-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)8-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t10-,11?,13-,14?,17?,18?/m1/s1
KWEQCWXCFQWUQU-AUBWXPIGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)