Documenti fondamentali
PHL84049
Convolvine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-Demethylconvolamine, O-Methyl N-demethylphyllalbine, Norconvolamine, Veratroylnortropine
Scegli un formato
10 MG
602,00 €
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
602,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C16H21NO4/c1-19-14-6-3-10(7-15(14)20-2)16(18)21-13-8-11-4-5-12(9-13)17-11/h3,6-7,11-13,17H,4-5,8-9H2,1-2H3
HDLNHIIKSUHARQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)