Documenti
PHL83970
Jaconine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26ClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.86
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC2=CCN3[C@@]2([H])[C@@](OC([C@]([C@@H](C)Cl)(O)C[C@@H](C)[C@]1(C)O)=O)([H])CC3
InChI
1S/C18H26ClNO6/c1-10-8-18(24,11(2)19)16(22)26-13-5-7-20-6-4-12(14(13)20)9-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,23-24H,5-9H2,1-3H3
CKPJPJSVQMEGBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)