Documenti fondamentali
PHL83892
Picfeltarraenin IB
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H64O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@](C(=O)C=C1C(C)C)([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]([C@@H]5CC[C@H](C(C5=CC4)(C)C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)O)C)O)O)CO)(C(=O)C3)C)(C[C@H]2O)C)C)C
InChI
YRQJYHITIWJZQN-UGBBSPHQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)