Documenti fondamentali
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
854,00 €
854,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
854,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
854,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)