Documenti fondamentali
PHL83870
Loureirin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4-dimethoxydihydrochalcone
Scegli un formato
10 MG
433,00 €
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
433,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1OC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C17H18O4/c1-20-15-9-5-13(17(11-15)21-2)6-10-16(19)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-5,7-9,11,18H,6,10H2,1-2H3
RSAIVLRELNGZEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)