Documenti fondamentali
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′,8-dimethoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin 3′,8-dimethyl ether, Sedoflorigenin
Scegli un formato
10 MG
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)