Documenti fondamentali
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
550,00 €
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
550,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](CC[C@@]2([C@]4(CCC(=C4C1)[C@@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(C)C)C)C)C)C(C(=O)CC3)(C)C)C
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)