Documenti fondamentali
PHL83314
Gomisin G
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H32O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1COc2c1c(c3c(c2)C([C@]([C@H](Cc5c3c(c(c(c5)OC)OC)OC)C)(O)C)OC(=O)c4ccccc4)OC
InChI
OFDWKHIQKPKRKY-HAILEXTNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)