Documenti fondamentali
PHL83306
Nepetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-6-methoxyflavone 7-β -D-glucoside, 6-Methoxyluteolin 7-glucoside, Nepetrin, Nepitrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C22H22O12/c1-31-21-14(33-22-20(30)19(29)17(27)15(7-23)34-22)6-13-16(18(21)28)11(26)5-12(32-13)8-2-3-9(24)10(25)4-8/h2-6,15,17,19-20,22-25,27-30H,7H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
DMXHXBGUNHLMQO-IWLDQSELSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)