Documenti fondamentali
PHL83244
Manassantin B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Saucernetin B
Scegli un formato
10 MG
771,00 €
771,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
771,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H48O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
716.81
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
771,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
InChI
GSWZMFDCPMPHDL-FZBBBUCASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)