Documenti fondamentali
PHL82605
Naringenin 4′,7-dimethyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-4′,7-dimethoxyflavanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C1CC(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C(O)=CC(OC)=C3
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-8,15,18H,9H2,1-2H3
CKEXCBVNKRHAMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)