Documenti fondamentali
PHL82553
Gossypetin 3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
10 MG
472,00 €
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
472,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)