Documenti fondamentali
PHL80461
Ginsenoside C-K
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Ginsenoside Compound K, (3B,12B)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Ck, Ginsenoside K, Protopanaxadiol 20-O-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H62O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.87
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Ginsenoside Rg3 analytical standard
Supelco
64139
Ginsenoside Rg3
Ginsenoside Rb1 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001347
Ginsenoside Rb1
Ginsenoside Re analytical standard
Supelco
77960
Ginsenoside Re
Ginsenoside Re primary reference standard
03000590
Ginsenoside Re
Ginsenoside Rg1 analytical standard
Supelco
68317
Ginsenoside Rg1
vibrant-m
PHL89768
Protopanaxatriol