Documenti
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
774355
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)