Documenti fondamentali
98837
Supelco
4′-Hydroxyacetophenone
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
Scegli un formato
100 MG
50,40 €
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
50,40 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
774355
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
107-110 °C
109-111 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a