Documenti fondamentali
PHL80144
Umckalin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxycoumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Scegli un formato
5 MG
371,00 €
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
371,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.19
Beilstein:
1347824
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)