Documenti fondamentali
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
Scegli un formato
50 MG
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
221,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COOCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
2255685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
166 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)