Documenti fondamentali
LMPS060
Polysulfide in light mineral oil
0.0250% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
155,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.0250% (250 ppm)
Stringa SMILE
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)