Documenti fondamentali
K5162-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 15 mm × 250 mm
Scegli un formato
1 EA
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Omnifit 006ERG-15-25
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
15 mm × 250 mm
Descrizione generale
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
Note legali
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)