Documenti fondamentali
K08971305
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® X10CLP10
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
100 mm × 10 mm
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)