Documenti fondamentali
K08971291
Kromasil® C4 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L26
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
100 mm × 2.1 mm
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)