Documenti fondamentali
K08971075
Kromasil® C8 HPLC Column
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 50 mm
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
16 μm
Dimensione pori
300 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)