Documenti fondamentali
K08670492
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 150 mm × 3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR300-5-SIL-3.0X150
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
150 mm × 3 mm
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)