Documenti fondamentali
G006132
HPLC Analysis of Ovalbumin and BSA Charge Variants on Proteomix® SAX-NP3
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
mobile phase: 20 mM Tris buffer, pH 8.0
gradient: 0 - 0.3 M NaCl in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1600 psi (110 bar)
detector: UV, 214 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)