Documenti fondamentali
G005967
HPLC Analysis of RNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B): A + 1.0 M NaCl
gradient: 20%-100%B (40 min)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: Ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: RNA
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)