Documenti fondamentali
G005958
HPLC Analysis Carbohydrates on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: [A] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in acetonitrile; [B] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in water
gradient: 15 to 80% B in 20 min
flow rate: 0.7 mL/min
temp.: 35 °C
detector: ELSD
sample: Corn starch hydrolysate; glucose oligomer (G1 to G6)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)