Documenti fondamentali
G005950
HPLC Analysis of mAb F on Zenix®-300 and Zenix®-C 300
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1073 psi (74 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 1.23 mg/mL mAb F in 10 mM sodium succinate, pH 5.0
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)