Documenti fondamentali
G005944
HPLC Analysis of mAb-X22 on Antibodix® WCX-NP10, Impact of Initial Salt Concentration
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B), A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 65% B in 60 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: MAb-X22, 1.5 mg/mL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)