Documenti fondamentali
G005806
LC/MS Analysis of Vitamin D2, D3, Gamma- and Alpha-Tocopherol on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: MS, ESI+
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Analysis was conducted using standard solution, detection on LC/MS system.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Vitamin D2 solution, 100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
    Vitamin D3 solution, 100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
    (+)-γ-Tocopherol, analytical standard
    (±)-α-Tocopherol, analytical standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)