Documenti fondamentali
G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Melamine
    1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)