Documenti fondamentali
G005723
LC/MS Analysis of Polypeptide Drugs on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 4.2; [B] 10 mM ammonium acetate in 90:10 (v/v) acetonitrile:water, pH 4.7
gradient: held at 20% B for 0.1 min; 20 to 80% B in 2.9 min; 80 to 20% B in 0.01 min; held at 20% B for 0.99 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF, ESI(+), m/z 100-2500
injection: 3 μL
sample: 1 μL/mL in 10mM ammonium formate, 80:20, acetonitrile:water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of polypeptide drugs.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Oxytocin
    [deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
Colonna analitica
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)