Documenti fondamentali
G005719
HPLC Analysis of Phenolic Compounds on Ascentis® Express 2.7 μm RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid, pH 2; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 25 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Chromatography of Seven Phenol Compounds on Ascentis Express RPA
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Hydroquinone
    Resorcinol
    Pyrocatechol
    Phenol
    p-Cresol, analytical standard
    o-Cresol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)