Documenti fondamentali
G005690
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Cyanuric acid
    Ammelide
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)