Documenti fondamentali
G005615
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53825-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.15 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L each (vitamins D2 and D3) in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)