Documenti fondamentali
G005609
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Astaxanthin
    Xanthophyll
    Zeaxanthin
    Lycopene
    α-Carotene
    β-Carotene
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)