G005575
GC Analysis of Cinnamomum camphora Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (5 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: FlD, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: 1 μL, 50:1 split
sample: cinnamomum camphora essential oil diluted 1:10 in n-hexane
applicazioni
flavors and fragrances
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)