Documenti fondamentali
G005447
HPLC Analysis of Withania (Aswagandha) Standard on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min: held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2756 psi (190 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of withania standards.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)