Documenti fondamentali
G005382
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 360 nm
injection: 5 μL
sample: Sample in water
Compatibilità
application for HPLC
application for air monitoring
applicazioni
air monitoring
industrial hygiene
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the separation of aldehyde/ketone-DNPH derivatives.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)