Documenti fondamentali
G005377
HPLC Analysis of 25-Dihydroxyvitamin D2, 25-Hydroxyvitamin D3 and 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5, 40 °C
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 3553 psi (245 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 98% (CP)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)