Documenti fondamentali
G004690
HPLC Analysis of Enilconazol (Imazalil) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
agriculture
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)