G004547
HPLC Analysis of 5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 0.5% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)