Documenti fondamentali
G003903
GC Analysis of JET-A on Equity-1, Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.1 μL, 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: JET-A, neat
applicazioni
petroleum
Note legali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)