Documenti fondamentali
G001732
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 0-16 Min. Window
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA acetonitrile; [B] (50:50), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate (568422-U)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)